Stampa…
8-Chloro-4-methylquinolin-2-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR958392-100MG OR958392-1G OR958392-250MG
APOSOR958392-100MGEA 58 EUR
APOSOR958392-100MG APOSOR958392-1G APOSOR958392-250MG
8-Chloro-4-methylquinolin-2-ol 95%
8-Chloro-4-methylquinolin-2-ol
Formula: C₁₀H₈ClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11868958
CAS Number: 54904-38-0