Stampa…
N1,N2-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR958379-10G OR958379-1G OR958379-5G
APOSOR958379-10GEA 575 EUR
APOSOR958379-10G APOSOR958379-1G APOSOR958379-5G
N1,N2-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine hydrochloride 95%
N1,N2-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine hydrochloride
Formula: C₈H₁₈N₂·ClH
Peso molecolare: 178,703 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21603997
CAS Number: 1956325-54-4