Stampa…
5-Amino-2-phenylpyridazin-3(2H)-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR958362-10G OR958362-1G OR958362-5G
APOSOR958362-10GEA 488 EUR
APOSOR958362-10G APOSOR958362-1G APOSOR958362-5G
5-Amino-2-phenylpyridazin-3(2H)-one 95%
5-Amino-2-phenylpyridazin-3(2H)-one
Formula: C₁₀H₉N₃O
Peso molecolare: 187,198 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18071544
CAS Number: 13589-77-0