Stampa…
6-Cyclohexyl-4-methyl-2H-pyran-2-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR958317-100G OR958317-25G
APOSOR958317-100GEA 129 EUR
APOSOR958317-100G APOSOR958317-25G
6-Cyclohexyl-4-methyl-2H-pyran-2-one 95%
6-Cyclohexyl-4-methyl-2H-pyran-2-one
Formula: C₁₂H₁₆O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09953433
CAS Number: 14818-35-0