Stampa…
2-Cyclopropylaminonicotinic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR958277-10G OR958277-5G
APOSOR958277-10GEA 58 EUR
APOSOR958277-10G APOSOR958277-5G
2-Cyclopropylaminonicotinic acid 95%
2-Cyclopropylaminonicotinic acid
Formula: C₉H₁₀N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11106728
CAS Number: 639807-18-4