Stampa…
4-tert-Butyl-2-chloropyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(tert-Butyl)-2-chloropyrimidine
OR958233-1G OR958233-250MG
APOSOR958233-1GEA 459 EUR
APOSOR958233-1G APOSOR958233-250MG
4-tert-Butyl-2-chloropyrimidine 95%
4-tert-Butyl-2-chloropyrimidine
Formula: C₈H₁₁ClN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12402334
CAS Number: 66522-06-3