tert-Butyl 2-methyl-1-oxopropan-2-ylcarbamate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
tert-Butyl (2-methyl-1-oxopropan-2-yl)carbamate
Formula:
C₉H₁₇NO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09751786 CAS Number: 109608-77-7 |