Stampa…
Ethyl 2-(2-hydroxyphenoxy)acetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR958223-1G OR958223-5G
APOSOR958223-1GEA 82.9 EUR
APOSOR958223-1G APOSOR958223-5G
Ethyl 2-(2-hydroxyphenoxy)acetate 95%
Ethyl 2-(2-hydroxyphenoxy)acetate
Formula: C₁₀H₁₂O₄
Peso molecolare: 196,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00547114
CAS Number: 99186-63-7