Stampa…
3-Amino-2-bromobenzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR958189-1G OR958189-250MG
APOSOR958189-1GEA 59.6 EUR
APOSOR958189-1G APOSOR958189-250MG
3-Amino-2-bromobenzonitrile 95%
3-Amino-2-bromobenzonitrile
Formula: C₇H₅BrN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13185832
CAS Number: 1166988-09-5