Stampa…
5-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR958186-1G OR958186-250MG
APOSOR958186-1GEA 212 EUR
APOSOR958186-1G APOSOR958186-250MG
5-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride 95%
5-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₃NO·ClH
Peso molecolare: 199,677 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09026772
CAS Number: 1073968-65-6