Stampa…
2-(1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)ethanamine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR958166-1G OR958166-250MG
APOSOR958166-1GEA 331 EUR
APOSOR958166-1G APOSOR958166-250MG
2-(1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)ethanamine hydrochloride 95%
2-(1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)ethanamine hydrochloride
Formula: C₈H₁₀N₄·ClH
Peso molecolare: 198,653 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06739061
CAS Number: 2690-84-8