Stampa…
2,4-Bis(methylthio)pyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR958110-1G OR958110-250MG
APOSOR958110-1GEA 77.1 EUR
APOSOR958110-1G APOSOR958110-250MG
2,4-Bis(methylthio)pyrimidine 95%
2,4-Bis(methylthio)pyrimidine
Formula: C₆H₈N₂S₂
Peso molecolare: 172,271 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18974850
CAS Number: 5909-26-2