Stampa…
3-Hydroxy-3-methylhexanoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR958055-1G OR958055-250MG
APOSOR958055-1GEA 288 EUR
APOSOR958055-1G APOSOR958055-250MG
3-Hydroxy-3-methylhexanoic acid 95%
3-Hydroxy-3-methylhexanoic acid
Formula: C₇H₁₄O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07779366
CAS Number: 58888-76-9