Stampa…
3,6-Dimethylpicolinic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR958005-1G OR958005-250MG
APOSOR958005-1GEA 487 EUR
APOSOR958005-1G APOSOR958005-250MG
3,6-Dimethylpicolinic acid 95%
3,6-Dimethylpicolinic acid
Formula: C₈H₉NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12401109
CAS Number: 83282-46-6