Stampa…
4-Butyl-2-nitroaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR957993-1G OR957993-250MG OR957993-5G
APOSOR957993-1GEA 219 EUR
APOSOR957993-1G APOSOR957993-250MG APOSOR957993-5G
4-Butyl-2-nitroaniline 95%
4-Butyl-2-nitroaniline
Formula: C₁₀H₁₄N₂O₂
Peso molecolare: 194,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23725964
CAS Number: 3663-22-7