Stampa…
4-Bromo-2-(hydroxymethyl)benzoic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR957980-100MG OR957980-250MG
APOSOR957980-100MGEA 102 EUR
APOSOR957980-100MG APOSOR957980-250MG
4-Bromo-2-(hydroxymethyl)benzoic acid 95+%
4-Bromo-2-(hydroxymethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₇BrO₃
Peso molecolare: 231,043 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11977384
CAS Number: 670256-21-0