Stampa…
2-Chloro-5-isopropoxypyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR957933-1G OR957933-250MG
APOSOR957933-1GEA 150 EUR
APOSOR957933-1G APOSOR957933-250MG
2-Chloro-5-isopropoxypyridine 95%
2-Chloro-5-isopropoxypyridine
Formula: C₈H₁₀ClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19689743
CAS Number: 1204483-99-7