Stampa…
4-Chloro-2-(chloromethyl)pyridine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR957923-1G OR957923-250MG
APOSOR957923-1GEA 246 EUR
APOSOR957923-1G APOSOR957923-250MG
4-Chloro-2-(chloromethyl)pyridine hydrochloride 95%
4-Chloro-2-(chloromethyl)pyridine hydrochloride
Formula: C₆H₅Cl₂N·ClH
Peso molecolare: 198,478 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08234868
CAS Number: 119396-04-2