Stampa…
4-(Aminomethyl)phenol, N-BOC protected 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl 4-hydroxybenzylcarbamate
OR957792-1G OR957792-5G
APOSOR957792-1GEA 176 EUR
APOSOR957792-1G APOSOR957792-5G
4-(Aminomethyl)phenol, N-BOC protected 96%
4-(Aminomethyl)phenol, N-BOC protected
Formula: C₁₂H₁₇NO₃
Peso molecolare: 223,268 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18206146
CAS Number: 149505-94-2