Stampa…
3-T-Butyl-5-hydroxybenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR957791-1G OR957791-5G
APOSOR957791-1GEA 449 EUR
APOSOR957791-1G APOSOR957791-5G
3-T-Butyl-5-hydroxybenzoic acid 98%
3-T-Butyl-5-hydroxybenzoic acid
Formula: C₁₁H₁₄O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09749938
CAS Number: 49843-49-4