Methyl 4-hydroxy-2-methoxybenzoate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Methyl 4-Hydroxy-2-methoxybenzoate
Formula:
C₉H₁₀O₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06203815 CAS Number: 28478-46-8 |