Stampa…
4-Hydroxy-3,6-dimethyl-2(1H)-pyridinone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Hydroxy-3,6-dimethylpyridin-2(1H)-one
OR957596-1G OR957596-250MG OR957596-5G
APOSOR957596-1GEA 335 EUR
APOSOR957596-1G APOSOR957596-250MG APOSOR957596-5G
4-Hydroxy-3,6-dimethyl-2(1H)-pyridinone 95%
4-Hydroxy-3,6-dimethyl-2(1H)-pyridinone
Formula: C₇H₉NO₂
Peso molecolare: 139,152 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11113422
CAS Number: 4664-13-5