Stampa…
3-Hydroxy-5-methylbenzaldehyde 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR957500-1G OR957500-5G
APOSOR957500-1GEA 223 EUR
APOSOR957500-1G APOSOR957500-5G
3-Hydroxy-5-methylbenzaldehyde 96%
3-Hydroxy-5-methylbenzaldehyde
Formula: C₈H₈O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16999707
CAS Number: 60549-26-0