Stampa…
3-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR957483-1G OR957483-250MG OR957483-5G
APOSOR957483-1GEA 209 EUR
APOSOR957483-1G APOSOR957483-250MG APOSOR957483-5G
3-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde 98%
3-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde
Formula: C₈H₈O₃
Peso molecolare: 152,147 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06656119
CAS Number: 66495-88-3