Stampa…
2-[(Ethylamino)methyl]phenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR957466-1G OR957466-5G
APOSOR957466-1GEA 401 EUR
APOSOR957466-1G APOSOR957466-5G
2-[(Ethylamino)methyl]phenol 95%
2-[(Ethylamino)methyl]phenol
Formula: C₉H₁₃NO
Peso molecolare: 151,206 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09929100
CAS Number: 108206-05-9