Stampa…
3-(Chloromethyl)phenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR957448-1G OR957448-5G
APOSOR957448-1GEA 330 EUR
APOSOR957448-1G APOSOR957448-5G
3-(Chloromethyl)phenol 95%
3-(Chloromethyl)phenol
Formula: C₇H₇ClO
Punto di ebollizione: 105…110 °C (0,1 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06658536
CAS Number: 60760-06-7
UN: 3265
ADR: 8,III