1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR957433-100MG
OR957433-1G
OR957433-250MG
APOSOR957433-100MGEA
69.6
EUR
APOSOR957433-100MG
APOSOR957433-1G
APOSOR957433-250MG
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-ol 95%
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-ol
Formula:
C₆H₁₀N₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD20441530 CAS Number: 89193-22-6 |