Stampa…
2-Methoxypyridin-3-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR957423-1G OR957423-5G
APOSOR957423-1GEA 75.7 EUR
APOSOR957423-1G APOSOR957423-5G
2-Methoxypyridin-3-ol 95%
2-Methoxypyridin-3-ol
Formula: C₆H₇NO₂
Peso molecolare: 125,125 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00457990
CAS Number: 13472-83-8