Stampa…
b-Amino-3-methoxybenzenepropanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR957211-1G OR957211-250MG OR957211-500MG
APOSOR957211-1GEA 764 EUR
APOSOR957211-1G APOSOR957211-250MG APOSOR957211-500MG
b-Amino-3-methoxybenzenepropanol 97%
b-Amino-3-methoxybenzenepropanol
Formula: C₁₀H₁₅NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10034616
CAS Number: 344359-33-7