Stampa…
6-Ethylpyridin-3-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR957164-1G OR957164-250MG
APOSOR957164-1GEA 314 EUR
APOSOR957164-1G APOSOR957164-250MG
6-Ethylpyridin-3-amine 95%
6-Ethylpyridin-3-amine
Formula: C₇H₁₀N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11111131
CAS Number: 126553-00-2