Stampa…
3-Chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR957161-1G OR957161-5G
APOSOR957161-1GEA 55.3 EUR
APOSOR957161-1G APOSOR957161-5G
3-Chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide 95%
3-Chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Formula: C₉H₁₀ClNO₂
Peso molecolare: 199,634 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02684307
CAS Number: 145959-21-3