Stampa…
3-(N,N-Dimethylsulphamoylamino)benzeneboronic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9571-1G OR9571-5G
APOSOR9571-1GEA 241 EUR
APOSOR9571-1G APOSOR9571-5G
3-(N,N-Dimethylsulphamoylamino)benzeneboronic acid 96%
3-(N,N-Dimethylsulphamoylamino)benzeneboronic acid
Formula: C₈H₁₃BN₂O₄S
Peso molecolare: 244,076 g/mol
Punto di fusione: 129…132 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08235107
CAS Number: 277295-50-8