Stampa…
5-Chloro-2-(propan-2-yloxy)pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Chloro-2-isopropoxypyridine
OR957010-1G OR957010-5G
APOSOR957010-1GEA 270 EUR
APOSOR957010-1G APOSOR957010-5G
5-Chloro-2-(propan-2-yloxy)pyridine 95%
5-Chloro-2-(propan-2-yloxy)pyridine
Formula: C₈H₁₀ClNO
Peso molecolare: 171,624 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14705787
CAS Number: 282723-23-3