Stampa…
1-Chloro-4-(propan-2-yloxy)benzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Chloro-4-isopropoxybenzene
OR957008-1G OR957008-250MG
APOSOR957008-1GEA 488 EUR
APOSOR957008-1G APOSOR957008-250MG
1-Chloro-4-(propan-2-yloxy)benzene 95%
1-Chloro-4-(propan-2-yloxy)benzene
Formula: C₉H₁₁ClO
Peso molecolare: 170,636 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00070779
CAS Number: 51241-43-1