Stampa…
5-Bromo-N-cyclopropyl-2-methoxybenzenesulphonamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR9570-1G OR9570-5G
APOSOR9570-1GEA 93.1 EUR
APOSOR9570-1G APOSOR9570-5G
5-Bromo-N-cyclopropyl-2-methoxybenzenesulphonamide 97%
5-Bromo-N-cyclopropyl-2-methoxybenzenesulphonamide
Formula: C₁₀H₁₂BrNO₃S
Peso molecolare: 306,176 g/mol
Punto di fusione: 134…136 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08235093
CAS Number: 1000339-35-4