Stampa…
5-Chloro-2,3-dihydrobenzofuran 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR956999-1G OR956999-250MG
APOSOR956999-1GEA 343 EUR
APOSOR956999-1G APOSOR956999-250MG
5-Chloro-2,3-dihydrobenzofuran 95%
5-Chloro-2,3-dihydrobenzofuran
Formula: C₈H₇ClO
Peso molecolare: 154,594 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01566475
CAS Number: 76429-69-1