Stampa…
(2-Chlorobenzyl)propylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR956996-1G OR956996-5G
APOSOR956996-1GEA 219 EUR
APOSOR956996-1G APOSOR956996-5G
(2-Chlorobenzyl)propylamine 95%
(2-Chlorobenzyl)propylamine
Formula: C₁₀H₁₄ClN
Peso molecolare: 183,678 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07405978
CAS Number: 807343-03-9