Stampa…
6-Chloro-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR956975-1G OR956975-5G
APOSOR956975-1GEA 328 EUR
APOSOR956975-1G APOSOR956975-5G
6-Chloro-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine 95%
6-Chloro-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine
Formula: C₈H₇ClO₂
Peso molecolare: 170,593 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16622016
CAS Number: 57744-68-0