Stampa…
2,3,4-Trichloropyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR956973-1G OR956973-250MG OR956973-5G
APOSOR956973-1GEA 48 EUR
APOSOR956973-1G APOSOR956973-250MG APOSOR956973-5G
2,3,4-Trichloropyridine 98%
2,3,4-Trichloropyridine
Formula: C₅H₂Cl₃N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22576127
CAS Number: 55934-02-6