Stampa…
Spiro[3.5]nonane-1,3-dione ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR956620-100MG OR956620-50MG
APOSOR956620-100MGEA 425 EUR
APOSOR956620-100MG APOSOR956620-50MG
Spiro[3.5]nonane-1,3-dione ≥98%
Spiro[3.5]nonane-1,3-dione
Formula: C₉H₁₂O₂
Peso molecolare: 152,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11110994
CAS Number: 455264-97-8