Stampa…
8-Methoxy-3,4-dihydrobenzo[b]oxepin-5(2H)-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR956601-1G OR956601-250MG
APOSOR956601-1GEA 538 EUR
APOSOR956601-1G APOSOR956601-250MG
8-Methoxy-3,4-dihydrobenzo[b]oxepin-5(2H)-one 95%
8-Methoxy-3,4-dihydrobenzo[b]oxepin-5(2H)-one
Formula: C₁₁H₁₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19285566
CAS Number: 98232-51-0