4-[2-(Trimethylsilyl)ethynyl]morpholine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR956569-1G
OR956569-5G
APOSOR956569-1GEA
40.6
EUR
APOSOR956569-1G
APOSOR956569-5G
4-[2-(Trimethylsilyl)ethynyl]morpholine 95%
4-[2-(Trimethylsilyl)ethynyl]morpholine
Formula:
C₉H₁₇NOSi Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD05865184 CAS Number: 64024-63-1 |