Stampa…
2-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)cyclohexanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR956501-1G OR956501-250MG
APOSOR956501-1GEA 829 EUR
APOSOR956501-1G APOSOR956501-250MG
2-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)cyclohexanone 95%
2-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)cyclohexanone
Formula: C₁₁H₁₉NO
Peso molecolare: 181,275 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16825284
CAS Number: 82087-52-3