Stampa…
Ethyl 2-amino-6-chlorobenzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR956410-10G OR956410-1G OR956410-5G
APOSOR956410-10GEA 395 EUR
APOSOR956410-10G APOSOR956410-1G APOSOR956410-5G
Ethyl 2-amino-6-chlorobenzoate 95%
Ethyl 2-amino-6-chlorobenzoate
Formula: C₉H₁₀ClNO₂
Peso molecolare: 199,634 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08275014
CAS Number: 172217-11-7