(S)-b-Amino-2-chloro-benzeneethanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
(S)-2-Amino-2-(2-chlorophenyl)ethanol
Formula:
C₈H₁₀ClNO Peso molecolare: 171.624 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09253611 CAS Number: 213990-63-7 |