Stampa…
2-(Methanesulphonylmethyl)benzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR956198-1G OR956198-5G
APOSOR956198-1GEA 292 EUR
APOSOR956198-1G APOSOR956198-5G
2-(Methanesulphonylmethyl)benzonitrile 98%
2-(Methanesulphonylmethyl)benzonitrile
Formula: C₉H₉NO₂S
Peso molecolare: 195,238 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19257810
CAS Number: 25195-58-8