Stampa…
3-(Methanesulphonylmethyl)benzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR956195-1G OR956195-5G
APOSOR956195-1GEA 292 EUR
APOSOR956195-1G APOSOR956195-5G
3-(Methanesulphonylmethyl)benzonitrile 98%
3-(Methanesulphonylmethyl)benzonitrile
Formula: C₉H₉NO₂S
Peso molecolare: 195,238 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19257809
CAS Number: 261924-51-0