Stampa…
4-(Methanesulphonylmethyl)benzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-((Methylsulphonyl)methyl)benzonitrile
OR956194-1G OR956194-5G
APOSOR956194-1GEA 179 EUR
APOSOR956194-1G APOSOR956194-5G
4-(Methanesulphonylmethyl)benzonitrile 98%
4-(Methanesulphonylmethyl)benzonitrile
Formula: C₉H₉NO₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15201679
CAS Number: 161417-56-7