Stampa…
5-Formyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR956120-1G OR956120-250MG
APOSOR956120-1GEA 364 EUR
APOSOR956120-1G APOSOR956120-250MG
5-Formyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 98%
5-Formyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Formula: C₆H₅NO₃
Peso molecolare: 139,109 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09754206
CAS Number: 7126-51-4