3-Cyano-1H-indole-4-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR956107-1G
OR956107-5G
APOSOR956107-1GEA
270
EUR
APOSOR956107-1G
APOSOR956107-5G
3-Cyano-1H-indole-4-carboxylic acid 95%
3-Cyano-1H-indole-4-carboxylic acid
Formula:
C₁₀H₆N₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07776626 CAS Number: 889942-85-2 |